Learn More
Sodium Methanethiosulfonate, TRC
Codice prodotto. 30417736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30417736 10 g
30417703 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30417736 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS64500010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1950-85-2
Formula molecolare C H3 Na O2 S2
Molecular Weight (g/mol) 134.15
IUPAC Name methylsulfonylsulfanylsodium
SMILES CS(=O)(=O)S[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Methanethiosulfonate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/CH4O2S2.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Peso formulazione 133.9472