Learn More
Sodium Methoxide 0.1 M according to European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11404819 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11404819 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11404819 Fornitore Reagecon N. del fornitore 3007100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Fully factorized, high-purity, stable product developed and tested for titrations.
  • European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, European Pharmacopoeia (EP) Reference Material
  • Accurate, stable, reproducible and fully factorized.
  • Titrations performed with this product, exhibit defined stoichiometry, are quantitative, establish an equilibrium that is definitive and fast and provide unambiguous results.
  • Stability is proven (either opened or unopened) for the shelf life of this product.
  • Certified to a specification of ± 0.2%.
  • Product is a reagent of known concentration, that is dispensed from a burette or other dispensing apparatus to a sample (analyte), until a reaction between the two liquids is judged to be complete.
  • May be used for manual titrations, or automatic titrations, to determine the end points by detection as detailed in several EP monographs.
  • NIST traceable.
Specifica
Descrizione Accuracy ± 0.2%
Imballaggio Amber Glass Winchester Bottle GL45
Forma fisica Liquid
Concentrazione 0.1 M
Tecnica Titration, EP Monographs
Quantità 1 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 0.1M SODIUM METHOXIDE
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H312+H332-Nocivo a contatto con la pelle o se inalato
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: TOLUENE, METHANOL