Learn More
Sodium methoxide, 0.5M solution in methanol, AcroSeal™
Codice prodotto. 10652245 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10652245 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
10652435 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10652245 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427221000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 124-41-4 ∣ CH3NaO ∣ 54.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-41-4 , 67-56-1
Formula molecolare CH3NaO
Molecular Weight (g/mol) 54.02
Numero MDL MFCD00012179
InChI Key WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC Name sodium;methanolate
SMILES C[O-].[Na+]
Specifica
Punti di ebollizione 65°C
Materiale o nome chimico Sodium methoxide
Punto di fusione -98°C
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 11°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.8
Densità 0.8000g/mL
Formula lineare CH3ONa
Indice di Merck 15, 8775
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 54.02
Grado Ungraded
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.45 to 0.60M
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium methoxide, 0.5M solution in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P372-Rischio di esplosione in caso di incendio.
  • P374-Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.
  • P380-Evacuare la zona.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P404-Conservare in un recipiente chiuso.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium methoxide, methanol