Learn More
Sodium methoxide, 0.5M solution in methanol, AcroSeal™
Codice prodotto. 10652435 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10652435 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
10652245 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10652435 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427228000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 124-41-4 ∣ CH3NaO ∣ 54.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-41-4 , 67-56-1
Formula molecolare CH3NaO
Molecular Weight (g/mol) 54.02
Numero MDL MFCD00012179
InChI Key WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC Name sodium;methanolate
SMILES C[O-].[Na+]
Specifica
Punti di ebollizione 65°C
Materiale o nome chimico Sodium methoxide
Punto di fusione -98°C
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 800 mL
Punto d'infiammabilità 11°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.8
Densità 0.8000g/mL
Formula lineare CH3ONa
Indice di Merck 15, 8775
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 54.02
Grado Ungraded
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.45 to 0.60M