Learn More
Sodium methoxide, 5.4M (30 wt.%) solution in methanol, AcroSeal™
Codice prodotto. 10041464 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10041464 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
10326744 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10041464 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428361000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 124-41-4 ∣ CH3NaO ∣ 54.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-41-4 , 67-56-1
Formula molecolare CH3NaO
Molecular Weight (g/mol) 54.02
Numero MDL MFCD00012179
InChI Key WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC Name sodium;methanolate
SMILES C[O-].[Na+]
Specifica
Punti di ebollizione 93.0°C
Materiale o nome chimico Sodium methoxide
Punto di fusione 1.0°C to 5.0°C
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 33°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.3701
Gravità specifica 0.97
Densità 0.9700g/mL
Formula lineare CH3ONa
Indice di Merck 15, 8775
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 54.02
Percent Purity 30%
Grado Ungraded
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium methoxide, 5.4M (30 wt.%) solution in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.