Learn More
Sodium methoxide, ca 25% w/w in methanol
Codice prodotto. 15402727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15402727 2500 mL 2500mL
15412727 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15402727 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 046585.0F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.024 g/mol
Sodium methoxide 2% w/w in methanol is used in the preparation of high-spin hexanuclear Mn(III) cluster, [NaMn6 (OMe)12 (dbm)6]+. It is useful in the synthesis of pharmaceuticals and agrochemicals. It serves as an initiator of anionic addition polymerization with ethylene oxide, forming a polyether with high molecular weight.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-41-4
Formula molecolare CH3NaO
Molecular Weight (g/mol) 54.024
Numero MDL MFCD00012179
InChI Key WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC Name sodium;methanolate
SMILES C[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium methoxide
Punto di fusione -2°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.945 g/mL
Punti di ebollizione 92°C
Punto d'infiammabilità 29°C (84°F)
Formula lineare NaOCH3
Quantità 2500 mL
Numero UN UN1289
Beilstein 3592982
Sensibilità Air and moisture sensitive
Indice di Merck 14,8643
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,fats and esters.
Peso formulazione 54.02
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈ 25% w/w in methanol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium methoxide, ca 25% w/w in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P420-Conservare lontano da altri materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Sodium methylate