Learn More
Sodium methoxide, pure, 5.4M (30 wt.%) solution in methanol
Codice prodotto. 10347680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
25mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10347680 1 L 1L
10357680 25 mL 25mL
10449090 2.5 L 2.50L
10357853 10 L 10L
15294654 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10347680 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168600010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-41-4 , 67-56-1
Formula molecolare CH3NaO
Molecular Weight (g/mol) 54.02
Numero MDL MFCD00012179
InChI Key WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC Name sodium;methanolate
SMILES C[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium methoxide
Nota nome 30 wt% Solution in Methanol
Punto di fusione 1.0°C to 5.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9700g/mL
Punti di ebollizione 93.0°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3ONa
Indice di rifrazione 1.3701
Quantità 1 L
Beilstein 01,28
Fieser 01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
Indice di Merck 15,8775
Gravità specifica 0.97
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol
Viscosità 68 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 54.02
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium methoxide, 5.4M (30 wt.%) solution in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Sodium methoxide