Learn More
Sodium methoxide, pure, titrant, (0.5 M in methanol)
Codice prodotto. 11965871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11965871 2.5 L Glass bottle 2.50L
10458643 100 mL Glass bottle 100mL
10637391 500 mL Glass bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11965871 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 419600025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.024 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-41-4 , 67-56-1
Formula molecolare CH3NaO
Molecular Weight (g/mol) 54.024
Numero MDL MFCD00012179
InChI Key WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC Name sodium;methanolate
SMILES C[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium methoxide
Colore Colorless
Nota nome 0.5 M in methanol
Punti di ebollizione 65.0°C
Punto di fusione -98.0°C
Concentrazione 0.45 to 0.60M
Densità 0.8000g/mL
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 0.8
Formula lineare CH3ONa
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 11°C
Fieser 01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
Forma fisica Liquid
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
Peso formulazione 54.02
Grado Pure