Learn More
Sodium Methoxide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium methoxide |
| CAS | 124-41-4 |
| Formula molecolare | C H3 O . Na |
| Quantità | 1 kg |
| Sinonimo | Methanol','sodium salt (1:1), Methanol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium methoxide (7CI), Feldalat NM, Methoxysodium, SM 24, SM 28, Sodium methanolate, Sodium methoxylate, Sodium methylate, Natriummethylat |
| InChI Formula | InChI=1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].C[O-] |
| IUPAC Name | sodium;methanolate |
| Molecular Weight (g/mol) | 54.02 |
| Peso formulazione | 54.0082 |