Learn More
Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Methyl Parahydroxybenzoate |
| CAS | 5026-62-0 |
| Nomi componenti o analita | Sodium Methyl Parahydroxybenzoate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H7 O3 . Na |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, SKF-4382-Z |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | [Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1 |
| Vedi altri risultati |