Learn More
Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, Mikromol™
Codice prodotto. 17991546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17991546 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17991546 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0431.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 5026-62-0
Nomi componenti o analita Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H7 O3 . Na
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, SKF-4382-Z
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
IUPAC Name sodium;4-methoxycarbonylphenolate
Molecular Weight (g/mol) 174.13
Quantità 500 mg
Peso formulazione 174.0293 g/mol