Learn More
Sodium Methylsulfinate, TRC
Codice prodotto. 30423314
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30423314 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6670705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Methylsulfinate
CAS 20277-69-4
Formula molecolare CH3NaO2S
Quantità 5 g
Sinonimo Methanesulfinic Acid','Sodium Salt, Sodium Methanesulfinate
InChI Formula InChI=1S/CH4O2S.Na/c1-4(2)3;/h1H3,(H,2,3);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CS(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;methanesulfinate
Molecular Weight (g/mol) 102.09
Peso formulazione 101.9751