Learn More
Sodium Molybdate, ≥98%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15622630 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
5g
Codice prodotto. 15622630
Marca: Honeywell-Fluka 2436555G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-95-0
Formula molecolare MoNa2O4
Molecular Weight (g/mol) 205.926
Numero MDL MFCD00003486
InChI Key TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium molybdate, disodium molybdate, sodium molybdate vi, natriummolybdat, molybdic acid, disodium salt, natriummolybdat german, sodium molybdate van, sodium molybdate na2moo4, unii-948qaq08i1, ccris 5442
PubChem CID 61424
ChEBI CHEBI:75215
IUPAC Name disodium;dioxido(dioxo)molybdenum
SMILES [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Molybdate
Punto di fusione 687°C
Colore White
Quantità 5 g
Formula lineare Na2MoO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 205.92g/mol
Percent Purity ≥98%
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Granular powder
Densità 3.78g/mL at 25°C