Learn More
Sodium Molybdate Dihydrate, 99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals ProdottiDescrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium molybdate dihydrate |
| Punto di fusione | 100°C |
| Colore | White |
| pH | 7 to 10 (at 20°C) |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 25 g |
| Formula lineare | Na2MoO4 · 2H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 241.95g/mol |
| Percent Purity | 99.99% (trace metals basis) |
| Vedi altri risultati |