Learn More
Sodium Molybdate Dihydrate, ACS Reagent, Solstice
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Sodium Molybdate Dihydrate |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | Na2MoO4 · 2H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 241.95g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grado | Reagente ACS |