Learn More
Sodium Molybdate Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
Sodium Molybdate Dihydrate, Extra Pure, SLR
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| pH | 9.0 to 10 |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 250 g |
| Peso formulazione | 241.95g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |