Learn More
Sodium molybdate dihydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15687920 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15687920 100 g 100g
15607930 500 g 500g
15697920 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15687920 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore M1003100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-40-6
Formula molecolare H4MoNa2O6
Molecular Weight (g/mol) 241.96
Numero MDL MFCD00149170
InChI Key FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC Name disodium dioxomolybdenumbis(olate) dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium molybdate dihydrate
Quantità 100 g
Formula lineare Na2MoO4 · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 241.95g/mol
Percent Purity ≥99.5%