Learn More
Sodium Molybdate Dihydrate, puriss., Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Molybdate Dihydrate |
| Nota nome | Meets analytical specification of PhEur |
| Quantità | 1 kg |
| Formula lineare | Na2MoO4 · 2H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 241.95g/mol |
| Percent Purity | 99 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
| Grado | puriss. |