Learn More
Sodium Molybdate Dihydrate, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15651290
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15651290 2.5 kg 2.50kg
15641290 1 kg 1kg
15661290 6 x 2.5 kg pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15651290 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 133152.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00€
    1055.77€ / 2.5kg
    Risparmia 89.23€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-03-2027
Aggiungi al carrello
Puriss., meets analytical specification of Ph Eur, 99-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-40-6
Formula molecolare H4MoNa2O6
Molecular Weight (g/mol) 241.96
Numero MDL MFCD00149170
InChI Key FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC Name disodium dioxomolybdenumbis(olate) dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Molybdate Dihydrate
Nota nome Meets analytical specification of PhEur
Forma fisica Crystalline
Quantità 2.5 kg
Formula lineare Na2MoO4 · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 241.95g/mol
Percent Purity 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.