Learn More
Sodium Molybdate Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30414753
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414753 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30414753 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS645650100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Molybdate Dihydrate
CAS 10102-40-6
Quantità 100 g
Formula molecolare Mo O4 . 2 Na . 2 H2 O
Sinonimo Sodium molybdate dihydrate, Molybdate (MoO42-)','sodium','hydrate (1:2:2)','(T-4)- (9CI), Molybdic acid (H2MoO4)','disodium salt','dihydrate (8CI), Disodium molybdate (Na2MoO4) dihydrate, Disodium molybdate dihydrate, Molyhibit 100, Sodium molybdate (Na2MoO4) dihydrate, Sodium molybdate (Na2MoO4.2H2O)
InChI Formula InChI=1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo](=O)(=O)[O-]
IUPAC Name disodium;dioxido(dioxo)molybdenum;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 241.95
Peso formulazione 243.8857