Learn More
Sodium molybdate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481188
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 16481188
Marca: Medchem Express HYD0851
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Sodium molybdate (Molybdate disodium) is a useful source of molybdate.
Sodium molybdate (Molybdate disodium) is a useful source of molybdate.
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium molybdate
CAS 7631-95-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare MoNa2O4
Quantità 5 g
Sinonimo Molybdate disodium
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (485.58 mM)
SMILES O=[Mo](O[Na])(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 205.94
Peso formulazione 205.94
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.