Spécification
| Materiale o nome chimico | Sodium molybdate(VI) dihydrate |
| Nota nome | 99+% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 3.28 |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min |
| Densità | 3.2800g/mL |
| Formula lineare | Na2MoO4·2H2O |
| Afficher plus |