Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium molybdate(VI) dihydrate |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 25 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 3.28 |
| Densità | 3.2800g/mL |
| Formula lineare | Na2MoO4·2H2O |
| Indice di Merck | 15,8776 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C) |
| Peso formulazione | 241.95 |
| Vedi altri risultati |