Learn More
Sodium molybdate(VI) dihydrate, ACS reagent
Codice prodotto. 12347173 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12347173 100 g Flacone in plastica 100g
12337173 25 g Flacone in plastica 25g
12357173 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12347173 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446361000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10102-40-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-40-6
Formula molecolare H4MoNa2O6
Molecular Weight (g/mol) 241.96
Numero MDL MFCD00149170
InChI Key FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC Name disodium dioxomolybdenumbis(olate) dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium molybdate(VI) dihydrate
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 3.28
Densità 3.2800g/mL
Formula lineare Na2MoO4·2H2O
Indice di Merck 15,8776
Informazioni di solubilità Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C)
Peso formulazione 241.95
Grado Reagente ACS