Learn More
Sodium n-hexadecyl sulfate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11372506
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11372506 5 g 5g
11362506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11372506 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06402.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium n-hexadecyl sulfate is used as an anionic surfactant.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with bases and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-01-0
Formula molecolare C16H33NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 328.49
Numero MDL MFCD00047766
InChI Key PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hexadecyl sulfate, sodium cetyl sulfate, sodium n-hexadecyl sulfate, unii-3v3y3o7biq, conco sulfate c, avitex c, avitex sf, sodium hexyldecyl sulfate, tergitol anionic 7, 3v3y3o7biq
PubChem CID 23695542
IUPAC Name sodium;hexadecyl sulfate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium n-hexadecyl sulfate
Punto di fusione 187°C to 192°C
Quantità 5 g
Beilstein 3578850
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 344.49
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium n-hexadecyl sulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium n-hexadecyl sulfate