Learn More
Sodium Naphthalene-2,6-disulfonate, TRC
Codice prodotto. 30418738
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418738 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418738 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS64601050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Naphthalene-2,6-disulfonate
CAS 1655-45-4
Formula molecolare C10H6Na2O6S2
Quantità 50 g
Sinonimo 2,6-Naphthalenedisulfonic acid','sodium salt (1:2) (ACI), 2,6-Naphthalenedisulfonic acid','disodium salt (8CI','9CI), Disodium 2,6-naphthalenedisulfonate, Sodium naphthalene-2,6-disulfonate, 2,6-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt
InChI Formula InChI=1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-3-1-7-5-10(18(14,15)16)4-2-8(7)6-9;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name disodium;naphthalene-2,6-disulfonate
Molecular Weight (g/mol) 332.26
Peso formulazione 331.9401