Learn More
Sodium nitrate, extra pure
Codice prodotto. 11934281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11934281 25 kg Fibre drum 25kg
11904281 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11934281 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436090250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    339.00€ / 25kg
    Risparmia 23.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7631-99-4 | NNaO3 | 84.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-99-4
Formula molecolare NNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.99
Numero MDL MFCD00011119
InChI Key VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 380.0°C
Materiale o nome chimico Sodium nitrate
Punto di fusione 306.0°C
Colore Colorless to White
pH 5.5 to 8.3 (5% aq. soln.)
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 25 kg
Formula lineare NaNO3
Indice di Merck 15,8778
Informazioni di solubilità Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
IUPAC Name sodium nitrate
Peso formulazione 84.99
Percent Purity ≥99.0%
Grado Extra Pure
Perdita all'essiccatura 2% max. (105°C)
Imballaggio Fibre drum