Learn More
Sodium nitrate, meets analytical spec. of FCC, E251, 99.0-100.5%, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15661320 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15661320 1 kg 1kg
15691320 5 kg 5kg
15601330 6 x 1 kg pezzi 6
15681320 4 x 5 kg pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15661320 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 134441KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.45€
    67.78€ / 1kg
    Risparmia 5.67€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Meets analytical specification of FCC, E251, 99.0-100.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-99-4
Formula molecolare NNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.99
Numero MDL MFCD00011119
InChI Key VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Nitrate
Nota nome Meets analytical specification of FCC
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Formula lineare NaNO3
Numero UN 1498
Informazioni di solubilità Soluble in water 1gm/1.1mL, Soluble in alcohol 1gm/125mL, Soluble in boling water 1gm/0.6mL, Soluble in boiling alcohol 1gm/52mL
IUPAC Name sodium;nitrate
Peso formulazione 84.99g/mol
Percent Purity 99 to 100.5%
Grado FCC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium nitrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate