Learn More
Sodium Nitrate, TraceSELECT™, ≥99.999% (metals basis), Solstice
Codice prodotto. 15646840 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15646840 25 g Flacone in polietilene 25g
15636840 100 g Flacone in polietilene 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15646840 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 7175225G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7631-99-4
Formula molecolare NNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.99
Numero MDL MFCD00011119
InChI Key VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
IUPAC Name sodium nitrate
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione Decomposes on heating
Materiale o nome chimico Sodium nitrate
Punto di fusione 308°C
Colore Colorless
pH 5.0 to 7.0 (at 20°C)
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Formula lineare NaNO3
Numero UN UN1498
Informazioni di solubilità 883g/L (at 20°C)
Peso formulazione 84.99g/mol
Percent Purity ≥99.999% (metals basis)
Grado TraceSELECT
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene