Learn More
Sodium nitrite, 97+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10749921 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10749921 5 g 5g
10637961 500 g 500g
10627961 2 kg 2kg
11974261 5 kg 5kg
10258003 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10749921 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424350050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.00€
    25.30€ / 5g
    Risparmia 1.70€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7632-00-0 | NNaO2 | 69.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7632-00-0
Formula molecolare NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 69.00
Numero MDL MFCD00011118
InChI Key LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC Name sodium;nitrite
SMILES [Na+].[O-]N=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium nitrite
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 97+%
Informazioni di decomposizione >320°C
Formula lineare NaNO2
Fieser 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86
Indice di Merck 15, 8779
Peso formulazione 69
Percent Purity ≥97.0%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium nitrite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.