Learn More
Sodium nitrite, 99%, extra pure, contains an anticaking reagent
Codice prodotto. 10012580 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10012580 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10742295 1 kg Flacone in plastica 1kg
10370494 10 kg Plastic Drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10012580 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196620025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.25€
    75.00€ / 2.5kg
    Risparmia 2.25€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7632-00-0 | NNaO2 | 69.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7632-00-0
Formula molecolare NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 69.00
Numero MDL MFCD00011118
InChI Key LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC Name sodium;nitrite
SMILES [Na+].[O-]N=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium nitrite
Nota nome 99%
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare NaNO2
Fieser 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86
Indice di Merck 15, 8779
Peso formulazione 69
Percent Purity ≥98.5%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica