Learn More
Sodium nitrite, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E250, 99 to 100.5% (calc. to the dried substance), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15651330 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
1kg
50kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15651330 50 kg 50kg
15641330 1 kg 1kg
15661330 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15651330 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 1344750KG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E250, 99-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7632-00-0
Formula molecolare NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 69.00
Numero MDL MFCD00011118
InChI Key LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC Name sodium;nitrite
SMILES [Na+].[O-]N=O
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium nitrite
Punto di fusione 271°C (literature)
Nota nome Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E250, 99-100.5% (calc. to the dried substance)
CAS max % 100.0000%
Quantità 50 kg
Intervallo percentuale saggio 99 to 100.5%
Formula lineare NaNO2
Numero UN UN1500
Peso formulazione 69
Percent Purity 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Punto di combustione 914°F
Imballaggio Fiberboard Box
Densità 2.17 g/cm3