Learn More
Sodium Nitrite, puriss. p.a. ACS Reagent, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Nitrite |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | NaNO2 |
| Numero UN | 1500 |
| Peso formulazione | 69g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grado | ACS/puriss. p.a. |
| Punto di combustione | 914°F |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- sodium nitrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Solido comburente Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H301-Tossico se ingerito.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrate