Learn More
Sodium nitrite solution, 0.1M, Solstice
Codice prodotto. 15604920
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15604920 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15604920 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 352731L
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Volumetric, 0.1 M NaNO2 (0.1N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium nitrite solution
CAS 7632-00-0, 7732-18-5
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formula molecolare NNaO2
Formula lineare NaNO2
Numero MDL MFCD00011118
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
InChI Key LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
IUPAC Name sodium;nitrite
Molecular Weight (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Peso formulazione 69g/mol
Grado Volumetric
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M