Learn More
Sodium nitrite solution, 0.2M, Solstice
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium nitrite solution |
| CAS | 7632-00-0 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 L |
| Formula molecolare | NNaO2 |
| Formula lineare | NaNO2 |
| Numero MDL | MFCD00011118 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Sinonimo | sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts |
| InChI Key | LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M |
| Vedi altri risultati |