Learn More
Sodium Nitrite Solution, Volumetric, 0.2M NaNO2 (0.2N), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15636750 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15636750 1 L Glass bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15636750 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 708081L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Volumetric, 0.2 M NaNO2 (0.2N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium nitrite solution
Nota nome Volumetric, 0.2M NaNO2 (0.2N)
CAS 7632-00-0
Quantità 1 L
Formula molecolare NNaO2
Formula lineare NaNO2
Numero MDL MFCD00011118
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
InChI Key LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
IUPAC Name sodium nitrite
Molecular Weight (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Peso formulazione 69g/mol