Learn More
Sodium Nitrite, (USP/FCC), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11487241 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11487241 1 kg
11477241 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11487241 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0296030191
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 7632-00-0
Formula molecolare NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 69.00
Numero MDL MFCD00011118
InChI Key LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC Name sodium nitrite
SMILES [Na+].[O-]N=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Nitrite
Quantità 1 kg
Peso formulazione 69
Grado FCC/USP