Learn More
Sodium nitroferricyanide dihydrate, 99+%
Codice prodotto. 10721871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10721871 100 g Glass bottle 100g
10561461 25 g Glass bottle 25g
10286930 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10721871 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211641000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13755-38-9 ∣ C5H4FeN6Na2O3 ∣ 297.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13755-38-9
Formula molecolare C5H4FeN6Na2O3
Molecular Weight (g/mol) 297.95
Numero MDL MFCD00149192
InChI Key JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium nitroferricyanide dihydrate
Nota nome p.a.
Colore Red
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.72
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Densità 1.7200g/mL
Formula lineare Na2Fe(CN)5NO·2H2O
Indice di Merck 15, 8780
Informazioni di solubilità Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC Name disodium;iron(4+);nitroxyl anion;pentacyanide;dihydrate
Peso formulazione 297.94
Percent Purity ≥99%
Grado Ungraded
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico