Learn More
Sodium Nitroferricyanide, Dihydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Nitroferricyanide |
| Nota nome | Dihydrate |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 125 g |
| IUPAC Name | disodium;iron(4+);nitroxyl anion;pentacyanide;dihydrate |
| Peso formulazione | 297.95 |
| Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |