Learn More
Sodium nitroferricyanide dihydrate, reagent ACS,meets the requirements of Reag.Ph.Eur.
Codice prodotto. 10321651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10321651 100 g Glass bottle 100g
10239470 25 g Glass bottle 25g
10381691 500 g Glass bottle 500g
10107103 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10321651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424361000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    115.00€ / 100g
    Risparmia 8.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13755-38-9 | C5H4FeN6Na2O3 | 297.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13755-38-9
Formula molecolare C5H4FeN6Na2O3
Molecular Weight (g/mol) 297.95
Numero MDL MFCD00149192
InChI Key JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium nitroferricyanide dihydrate
Colore Bordeaux
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.72
Densità 1.7200g/mL
Formula lineare Na2Fe(CN)5NO·2H2O
Indice di Merck 15,878
Informazioni di solubilità Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC Name disodium pentacyano(oxidaniumylidyneamino)ironbis(ylium) dihydrate
Peso formulazione 297.94
Percent Purity 99.0 to 102.0%
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitroferricyanide dihydrate