Learn More
Sodium Nitroferricyanide(Iii) Dihydrate, Solstice
Codice prodotto. 15692270 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15692270 500 g 500g
15602280 5 g 5g
15682270 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15692270 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 228710500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13755-38-9
Formula molecolare C5H4FeN6Na2O3
Molecular Weight (g/mol) 297.95
Numero MDL MFCD00149192
InChI Key JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Nitroferricyanide(Iii) Dihydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Formula lineare Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
Numero UN 3288
IUPAC Name disodium;iron(4+);nitroxyl anion;pentacyanide;dihydrate
Peso formulazione 297.95g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS