Learn More
Sodium Nitroferricyanide Dihydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31750302
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31750302 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31750302 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore RDCS0700100B1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Nitroferricyanide
Nota nome Dihydrate
CAS 13755-38-9
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Forma fisica Fine Crystals or Crystalline Powder
Quantità 100 g
Imballaggio White Poly Wide Mouth Bottle
Formula molecolare C5H4FeN6Na2O3
Numero MDL MFCD00149192
Sinonimo nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
InChI Key JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
IUPAC Name disodium pentacyano(oxidaniumylidyneamino)ironbis(ylium) dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 297.95
PubChem CID 11953895
Percent Purity 99 to 102%
Grado ACS