Learn More
Sodium Nitroprusside Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
100g, Plastic powder jar
Specifica
Specifica
| CAS | 13755-38-9 |
| Colore | Red |
| pH | 5 |
| Forma fisica | Crystalline Solid |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | C5H4FeN6Na2O3 |
| Numero MDL | MFCD00149192 |
| Sinonimo | nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o |
| InChI Key | JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+] |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium nitroferricyanide dihydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitroferricyanide dihydrate, Sodium nitroferricyanide