Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Nitroprusside Dihydrate |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 100 g |
| IUPAC Name | disodium;iron(4+);nitroxyl anion;pentacyanide;dihydrate |
| Peso formulazione | 297.95 |
| Percent Purity | 99.87% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium Nitroprusside Dihydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H301-Tossico se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium NitroprussideDihydrate