Learn More
Sodium Nitroprusside Dihydrate Crystalline MP Biomedicals
Codice prodotto. 11484351 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484351 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11484351 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215206125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.45€
    55.65€ / 25g
    Risparmia 2.80€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-03-2027
Analytical grade chemical reagent for laboratory and research applications.
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium Nitroprusside
Nota nome Dihydrate
CAS 13755-38-9
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Formula molecolare C5H4FeN6Na2O3
Numero MDL MFCD00149192
Sinonimo nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
InChI Key JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
IUPAC Name disodium pentacyano(oxidaniumylidyneamino)ironbis(ylium) dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 297.95
PubChem CID 11953895
Peso formulazione 297.95
Percent Purity >99%
Densità 7.87 g/cm3 at 25 °C
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium Nitroprusside Dihydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium NitroprussideDihydrate