Learn More
Sodium Nitroprusside Dihydrate, puriss. p.a., ≥99%, ACS reagent, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium nitroprusside dihydrate |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O |
| Numero UN | UN3288 |
| Peso formulazione | 297.95g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium nitroprusside dihydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.