Learn More
Sodium Nitroprusside Dihydrate, puriss. p.a., ≥99%, ACS reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15696840 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15696840 25 g 25g
15686840 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15696840 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 7177825G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reagent European Pharmacopoeia, Reagent European Pharmacopoeia,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13755-38-9
Formula molecolare C5H4FeN6Na2O3
Molecular Weight (g/mol) 297.95
Numero MDL MFCD00149192
InChI Key JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
IUPAC Name disodium;iron(4+);nitroxyl anion;pentacyanide;dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium nitroprusside dihydrate
Quantità 25 g
Formula lineare Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
Numero UN UN3288
Peso formulazione 297.95g/mol
Percent Purity ≥99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium nitroprusside dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.