Codice prodotto. 15626850
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
Quantità
Dimensione della confezione
15626850
500 g
500g
15616850
25 g
25g
15606850
100 g
100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto.
15626850
Fornitore
Honeywell Research Chemicals
N. del fornitore
71780500G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Purum p.a.,≥98.0% (AT)
Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Kemiske identifikatorer
CAS
13755-38-9
Formula molecolare
C5H4FeN6Na2O3
Molecular Weight (g/mol)
297.95
Numero MDL
MFCD00149192
InChI Key
JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo
nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID
11953895
SMILES
O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Tekniske data
Materiale o nome chimico
Sodium nitroprusside dihydrate
Quantità
500 g
Formula lineare
Na2 [Fe(CN)5 NO] · 2H2 O
Numero UN
UN3288
IUPAC Name
disodium pentacyano(oxidaniumylidyneamino)ironbis(ylium) dihydrate
Peso formulazione
297.95g/mol
Percent Purity
≥98% (AT)
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?