Learn More
Sodium Nitroprusside Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30136087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136087 50 g 50g
30011336 10 g 10g
30012239 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136087 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS64802050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13755-38-9
Formula molecolare C5 Fe N6 O . 2 Na . 2 H2 O
Molecular Weight (g/mol) 297.95
Sinonimo Sodium nitroprusside, Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate, (OC-6-22)-pentakis(cyano-κC)nitrosyl-Ferrate(2-) sodium hydrate (1:2:2), Ferrate(2-), pentacyanonitrosyl-, disodium, dihydrate (8CI), Ferrate(2-), pentakis(cyano-C)nitrosyl-, disodium, dihydrate, (OC-6-22)-, Disodium nitroprusside dihydrate, Disodium pentacyanonitrosylferrate(2-) dihydrate, SNP, Sodium nitroprusside dihydrate
IUPAC Name disodium;pentakis(azanylidynemethyl)-(oxoniumylidyne-λ^{4}-azanyl)iron(2+);dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#[C-][Fe+2]([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)N#[O+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Nitroprusside
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q5*-1;+2;3*+1;;
Peso formulazione 297.949