Learn More
Sodium Nitroprusside, Specified Reagent for General Laboratory Work, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10234160 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10234160 100 g Recipiente per polveri in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10234160 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/5680/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Tekniske data
CAS 13755-38-9
Colore Red
pH 5
Forma fisica Crystalline Solid
Quantità 100 g
Formula molecolare C5H4FeN6Na2O3
Numero MDL MFCD00149192
Sinonimo nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
InChI Key JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
IUPAC Name disodium pentacyano(oxidaniumylidyneamino)ironbis(ylium) dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 297.95
PubChem CID 11953895
Peso formulazione 297.94g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Tossicità acuta Categoria 3
Faresætning
  • H301-Tossico se ingerito.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitroferricyanide dihydrate, Sodium nitroferricyanide
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.